Läs mer
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid, 97%
Produktkod. 11479962
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479962 1 g 1g
11489962 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479962 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12069.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1135-23-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
Det är en koffeinmetabolit som visade hög antioxidantaktivitet. Det är en mycket känslig biomarkör för konsumtion av relativt små mängder kaffe. användas för att hämma produktionen av prostaglandin E(2).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en koffeinmetabolit som visade hög antioxidantaktivitet. Det är en mycket känslig biomarkör för konsumtion av relativt små mängder kaffe. användas för att hämma produktionen av prostaglandin E(2).
Löslighet Löslig i dimetylsulfoxid
och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-23-5
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00016558
InChI-nyckel BOLQJTPHPSDZHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, dihydroferulic acid, hydroferulic acid, dihydroconiferylic acid, unii-o01rnc700m, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-4-hydroxymethyl propionic acid, .beta.-4-hydroxy-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxy-phenyl propanoic acid
PubChem CID 14340
ChEBI CHEBI:86612
IUPAC-namn 3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 87°C to 92°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2110370
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 196.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.