Läs mer
3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30134493
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134493 100 mg
30010596 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH951225100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35065-12-4
Molekylformel C13 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 230.22
Synonym 3-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic Acid;
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyphenoxy)benzoic acid
LEDER OC(=O)c1cccc(Oc2ccc(O)cc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10O4/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
Formel vikt 230.0579