missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Hydroxy-Phenyl)-Chroman-4,7-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [4-[(3S,4R)-7-acetoxy-4-hydroxy-chroman-3-yl]phenyl] acetate |
| CAS | 81267-09-6 |
| Molekylformel | C19 H18 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3R,4S)-rel-3-[4-(Acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol, trans-3-[4-(acetyloxy)phenyl]-3,4-dihydro-7-acetate 2H-1-Benzopyran-4,7-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c1-11(20)24-14-5-3-13(4-6-14)17-10-23-18-9-15(25-12(2)21)7-8-16(18)19(17)22/h3-9,17,19,22H,10H2,1-2H3/t17-,19+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC(=O)C)ccc3[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | [4-[(3S,4R)-7-acetyloxy-4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]phenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.343 |
| Formel vikt | 342.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?