Läs mer
3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10,19-20H,11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 268.1463 |