Läs mer
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol |
| CAS | 10210-17-0 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-propanol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)propyl alcohol, 4-(3-Hydroxypropyl)phenol, 4-Hydroxybenzenepropanol, Dihydro-p-coumaryl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,1-2,7H2 |
| LEDER | OCCCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(3-hydroxypropyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |