Läs mer
3-(4-Hydroxyphenyl)-2(1H)-pyrazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol |
| CAS | 126247-63-0 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |