Läs mer
3-(4-hydroxifenyl)propanohydrazid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506415
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10506415 5 g 5g
10177922 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506415 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB00937DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 65330-63-4
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00025134
InChI-nyckel JMNHUOPRGLTNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propanohydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propanehydrazide, 3-4-hydroxyphenyl propionohydrazide, benzenepropanoic acid,4-hydroxy-, hydrazide, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide
PubChem CID 2796587
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)propanhydrazid
LEDER NNC(=O)CCC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-hydroxyphenyl)propanohydrazide
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.21
Procent renhet 97%