Läs mer
3-(4-hydroxyfenyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. 10100272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10100272 5 g Glasflaska 5g
10467310 25 g Glasflaska 25g
10404945 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10100272 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121750050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-97-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00002778
InChI-nyckel NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 126°C to 130°C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 244
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in alchol,acetone and ether
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.