Läs mer
3-(4-hydroxyfenyl)propionsyra, 99 %
Produktkod. 11431958
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431958 10 g 10g
11441958 50 g 50g
11451958 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14567.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
3-(4-hydroxifenyl)propionsyra är en potentiell antioxidant. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-(4-Hydroxifenyl)propionsyra är en potentiell antioxidant. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 501-97-3
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.176
MDL-nummer MFCD00002778
InChI-nyckel NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 126°C to 131°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2209841
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.