Läs mer
3-(4-hydroxyfenyl)propionitril, 98 %
Produktkod. 11332107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332107 5 g 5g
11322107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07934.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 17362-17-3 | C9H9NO | 147,18 g/mol
3-(4-hydroxifenyl)propionitril används ofta som ett verktyg för att utvärdera den biologiska rollen av ERβ .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-(4-hydroxifenyl)propionitril används ofta som ett verktyg
för att utvärdera den biologiska rollen av ERβ .
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17362-17-3
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00016492
InChI-nyckel KDMJGLYRWRHKJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionitrile, 3-4-hydroxyphenyl propanenitrile, benzenepropanenitrile, 4-hydroxy, 3-p-hydroxyphenyl propiononitrile, 3-4-hydroxy-phenyl-propionitrile, .beta.-4-hydroxyphenyl propionitrile, pubchem13636, acmc-1bvt5, 4-hydroxyhydrocinnamonitrile, 4-hydroxyphenylpropionitrile
PubChem CID 87079
IUPAC-namn 3-(4-hydroxifenyl)propannitril
LEDER OC1=CC=C(CCC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kokpunkt 166 °C (8 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1448680
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 147.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.