Läs mer
3-(4-Hydroxyfenyl)propionitril, TRC
Produktkod. 30407683
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30407683 500 mg
1 options
Produktkod. 30407683 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949500500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile
CAS 17362-17-3
Molekylformel C9 H9 N O
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzenepropanenitrile, 4-hydroxy-, Hydrocinnamonitrile, p-hydroxy- (6CI,7CI), 4-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propanenitrile, 3-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, 3-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)phenol, 4-Hydroxyhydrocinnamonitrile, NSC 163340, p-(2-Cyanoethyl)phenol, β-(4-Hydroxyphenyl)propionitrile, β-(p-Hydroxyphenyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,1-2H2
LEDER Oc1ccc(CCC#N)cc1
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyfenyl)propannitril
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0684