Läs mer
3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxyphenyl)propyl Acetate |
| CAS | 80373-18-8 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzenepropanol α-Acetate, 4-Hydroxybenzenepropanol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-9(12)14-8-2-3-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-7,13H,2-3,8H2,1H3 |
| LEDER | CC(OCCCC1=CC=C(C=C1)O)=O |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxyphenyl)propyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.09 |