missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Mikromol™
Beskrivning
3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol |
| CAS | 126247-63-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP), Amoxicillin Imp. F (EP), Amoxicillin USP Related Compound F, Amoxicillin USP RC F, 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Ph Eur Amoxicillin Impurity F, Amoxycillin related, SB 258740, Amoxicillin Related Compound F, Amoxicillin Trihydrate Impurity F, Amoxicillin Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?