missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Mikromol™

Produktkod. 30049811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049811 25 mg
30049240 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049811 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0232.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
CAS 126247-63-0
Analyt- eller komponentnamn 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H8 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP), Amoxicillin Imp. F (EP), Amoxicillin USP Related Compound F, Amoxicillin USP RC F, 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Ph Eur Amoxicillin Impurity F, Amoxycillin related, SB 258740, Amoxicillin Related Compound F, Amoxicillin Trihydrate Impurity F, Amoxicillin Impurity F
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14)
LEDER Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O
IUPAC-namn 3-(4-hydroxyphenyl)pyrazin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 188.0586 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.