Läs mer
3-(4-Isobutylphenyl)propanoic Acid, TRC
Produktkod. 30408557
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408557 1 g
30390853 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30408557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI7803351G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65322-85-2
Molekylformel C13 H18 O2
Molekylvikt (g/mol) 206.28
Synonym 3-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. F (EP)
IUPAC-namn 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
LEDER CC(C)Cc1ccc(CCC(=O)O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H18O2/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13(14)15/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3,(H,14,15)
Formel vikt 206.1307
Procent renhet >95%