Läs mer
3,4-(Isopropylidenedioxy) Shikimic Acid Methyl Ester Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-(Isopropylidenedioxy) Shikimic Acid Methyl Ester Acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O6/c1-7(14)17-9-5-8(12(15)16-4)6-10-11(9)19-13(2,3)18-10/h6,9-11H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11+/m1/s1 |
| Formel vikt | 270.1103 |