Läs mer
3-(4-isopropylfenyl) akrylsyra, TRC
Produktkod. 30342688
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30342688 500 mg
1 options
Produktkod. 30342688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB451830500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Molekylformel C12H14O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
LEDER CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-propan-2-ylfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Formel vikt 190.0994