Läs mer
3-(4-isopropylfenyl) akrylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid |
| CAS | 3368-21-6 |
| Molekylformel | C12H14O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+ |
| LEDER | CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-propan-2-ylfenyl)prop-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.0994 |