Läs mer
3-(4-isopropylfenyl) akrylsyra, TRC
Produktkod. 30344512
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30344512 100 mg
30333773 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30344512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB451830100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic Acid
CAS 3368-21-6
Molekylformel C12H14O2
Kvantitet 100 mg
Synonym Cinnamic acid, p-isopropyl- (7CI,8CI), 3-[4-(1-Methylethyl)phenyl]-2-propenoic acid, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-propenoic acid, 4-Isopropylcinnamic acid, NSC 216, p-Isopropylcinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C12H14O2/c1-9(2)11-6-3-10(4-7-11)5-8-12(13)14/h3-9H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
LEDER CC(C)c1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-propan-2-ylfenyl)prop-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 190.24
Formel vikt 190.0994