Läs mer
3,4-Lutidine, 98+%
Produktkod. 11352176
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352176 25 mL 25ml
11362176 100 mL 100ml
11372176 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03489.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-58-4 | C7H9N | 107.156 g/mol
3,4-lutidin används som en mellanprodukt vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens. Det används för att framställa tetrhydropyridinderivat genom reduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-lutidin används som en mellanprodukt vid framställning av aktiv farmaceutisk ingrediens. Det används för att framställa tetrhydropyridinderivat genom reduktion.
Löslighet Blandbar med
vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, oxidationsmedel och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-58-4
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00006403
InChI-nyckel NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11417
IUPAC-namn 3,4-dimetylpyridin
LEDER CC1=C(C=NC=C1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Lutidine
Smältpunkt -11°C
Densitet 0.955
Kokpunkt 163°C to 164°C
Flampunkt 47°C (116°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN2929
Beilstein 106583
Synonym 3,4-lutidine, pyridine, 3,4-dimethyl, unii-fcu895kj7h, pyridine,3,4-dimethyl, fcu895kj7h, 3,4-lutidene, t 3,4-lutidine, 3,4-dimethyl-pyridine, 5-20-06-00054 beilstein handbook reference
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol and ether.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Lutidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Lutidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.