Läs mer
3-(4'-metoxi-3'-sulfonamidofenyl)-2-propylaminhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride |
| CAS | 86225-65-2 |
| Molekylformel | C10 H16 N2 O3 S . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide','5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-','monohydrochloride (9CI), 3-(4'-Methoxy-3'-sulfonamidophenyl)-2-propylamine hydrochloride, 5-[(2RS)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (±)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, 5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3S.ClH/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14;/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.COc1ccc(CC(C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-(2-aminopropyl)-2-metoxibensensulfonamid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.77 |
| Formel vikt | 280.0648 |