Läs mer
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 98%
Produktkod. 11324905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324905 5 g 5g
11314905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18071.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5711-41-1 | C11H10O4 | 206.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5711-41-1
Molekylformel C11H10O4
Molekylvikt (g/mol) 206.20
MDL-nummer MFCD00020486
InChI-nyckel WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 2e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 3-p-methoxybenzoyl acrylic acid, acrylic acid, 3-p-methoxybenzoyl, trans-3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, gamma-oxo-4-methoxybenzenecrotonic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-buten-2-saeure, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 5355095
IUPAC-namn (E)-4-(4-metoxifenyl)-4-oxobut-2-ensyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Smältpunkt 137°C to 140°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 474529
Formel vikt 206.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.