Läs mer
3-(4-metoxifenyl)-1-propylboronsyra pinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442080
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11442080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H28557.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1073371-72-8 | C16H25BO3 | 276.183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073371-72-8
Molekylformel C16H25BO3
Molekylvikt (g/mol) 276.183
MDL-nummer MFCD09953503
InChI-nyckel ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 46739066
IUPAC-namn 2-[3-(4-metoxifenyl)propyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 276.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.