Läs mer
3-(4-metoxifenyl)-1H-pyrazol-4-karbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10496672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10496672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05757DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 199682-73-0
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H10N2O2
MDL-nummer MFCD01133696
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
InChI-nyckel QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
IUPAC-namn 5-(4-metoxifenyl)-1H-pyrazol-4-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 202.213
PubChem CID 737224
Formel vikt 202.21
Procent renhet 95%