Läs mer
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457885 250 mg 250mg
15447885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31744.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199682-73-0
Molekylformel C11H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.213
MDL-nummer MFCD01133696
InChI-nyckel QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 737224
IUPAC-namn 5-(4-metoxifenyl)-1H-pyrazol-4-karbaldehyd
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 158°C to 160°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%