Läs mer
3-(4-metoxifenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Produktkod. 30479292
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479292 250 mg
30473066 50 mg
30473029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479292 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM223240250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17581-85-0
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
IUPAC-namn (E)-3-(4-metoxifyneyl)prop-2-en-1-ol
LEDER COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Formel vikt 164.0837