Läs mer
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 176.0473 |