Läs mer
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS | 3672-47-7 |
| Molekylformel | C10H9NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00067889 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.18 |
| Procent renhet | 98% |