Läs mer
3-(4-metoxifenyl)-5-metyl-4-isoxazolkarbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10671103
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10671103 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10712873 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10245744 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10671103 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00394CB
Kemiska identifierare
CAS 465514-03-8
Molekylformel C12H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 251.67
MDL-nummer MFCD03407359
InChI-nyckel FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779766
IUPAC-namn 3-(4-metoxifenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karbonylklorid
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 251.67
Procent renhet 97%