Läs mer
3-(4-metoxifenyl)-5-metyl-4-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10732493
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10732493 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10306424 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10732493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00392DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 93041-45-3
Molekylformel C12H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 233.22
MDL-nummer MFCD03407357
InChI-nyckel IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
PubChem CID 2779764
IUPAC-namn 3-(4-metoxifenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 233.22
Procent renhet 97%