Läs mer
3-(4-metoxifynyl)propionsyra, 98 %
Produktkod. 11450244
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450244 25 g 25g
11460244 100 g 100g
11470244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13655.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1929-29-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1929-29-9
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD00002777
InChI-nyckel FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-4-methoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-methoxy, p-methoxyhydrocinnamic acid, 3-p-methoxyphenyl propionic acid, 3-4-methoxy-phenyl-propionic acid, 4-methoxyhydrocinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl-propionic acid, 4-methoxyhydro cinnamic acid, hydrocinnamic acid, p-methoxy
PubChem CID 95750
IUPAC-namn 3-(4-metoxifenyl)propansyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 102°C to 106°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1953326
Formel vikt 180.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.