Läs mer
3-(4-metoxifynyl)propionylklorid, 99 %
Produktkod. 11365429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365429 5 g 5g
11355429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50416.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 15893-42-2 | C10H11ClO2 | 198,65 g/mol
3-(4-metoxifenyl)propionylklorid är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-(4-metoxifenyl)propionylklorid är en viktig
råvara och mellanprodukt som används i läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas borta från oxidationsmedel och fukt. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15893-42-2
Molekylformel C10H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 198.65
MDL-nummer MFCD02258671
InChI-nyckel FQVJPHCAWYRYCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl propionyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanoyl chloride, acmc-20anjm, p-methoxyhydrocinnamoyl chloride, 4-methoxyphenylpropionyl chloride, 4-methoxydihydrocinnamoyl chloride, 3-4-methoxyphenyl propanyl chloride, benzenepropanoyl chloride, 4-methoxy, 3-4-methoxyphenyl-propionyl chloride, 3-4-methoxy-phenyl-propionyl chloride
PubChem CID 10932441
IUPAC-namn 3-(4-metoxifenyl)propanoylklorid
LEDER COC1=CC=C(CCC(Cl)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 198.65
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.