Läs mer
3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivning
3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imatinib meta-Methyl-piperazine |
| CAS | 1246819-59-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Imatinib meta-Methyl-piperazine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C29 H31 N7 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Benzamide, 3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-8-9-25(18-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-7-4-11-30-19-24)32-28(37)23-6-3-5-22(17-23)20-36-15-13-35(2)14-16-36/h3-12,17-19H,13-16,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34) |
| LEDER | CN1CCN(Cc2cccc(c2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| IUPAC-namn | 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Visa mer |