Läs mer
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 11442270
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442270 1 g 1g
11452270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29224.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 883738-38-3 | C18H27BN2O3 | 330.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 883738-38-3
Molekylformel C18H27BN2O3
Molekylvikt (g/mol) 330.24
MDL-nummer MFCD05864308
InChI-nyckel ZYDMNNQZEUSDGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylpiperazin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-4-methyl-1-piperazinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl benzamide, 3-4-methylpiperazine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, n-4-methylpiperazine-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, amtb046
PubChem CID 2760029
LEDER CN1CCN(CC1)C(=O)C1=CC=CC(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn (4-metylpiperazin-1-yl)-[3-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenyl]metanon
Formel vikt 330.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.