missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline-d3, TRC

Produktkod. 30469024
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469024 5 mg
30475801 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469024 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3130675MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246815-34-8
Molekylformel C11H7D3F3N3
Molekylvikt (g/mol) 244.24
Synonym 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine-d3, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole-d3
IUPAC-namn 3-[4-(trideuteriomethyl)imidazol-1-yl]-5-(trifluoromethyl)aniline
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline-d3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3/i1D3
Formel vikt 244.1015
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.