missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-metyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorometylanilin, Mikromol™
Beskrivning
3-(4-metyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorometylanilin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline |
| CAS | 641571-11-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H10 F3 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Nilotinib Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(4-metylimidazol-1-yl)-5-(trifluormetyl)anilin. |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?