Läs mer
3-(4-metyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorometylanilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3 |
| Formel vikt | 241.0827 |