Läs mer
3-(4-metyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10320273
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10320273 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10320273 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07101DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methyl-4H-1, 2, 4-triazol-3-yl)aniline
CAS 252928-74-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H10N4
MDL-nummer MFCD02853082
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl aniline, 3-4-methyl-4h-1,2,4 triazol-3-yl-phenylamine, 3-3-aminophenyl-4-methyl-4h-1,2,4-triazole, 3-4-methyl-1,2,4-triazol-3-yl phenylamine, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl aniline #, 3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl phenyl amine, benzenamine,3-4-methyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl
InChI-nyckel YSSZZGGTNQQAPU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=NN=C1C2=CC(=CC=C2)N
IUPAC-namn 3-(4-metyl-l,2,4-triazol-3-yl)anilin
Molekylvikt (g/mol) 174.207
PubChem CID 599521
Formel vikt 174.21
Procent renhet 97%