Läs mer
3-(4-Methylaminobutyryl)pyridine-1,2',3',4',5',6'-13C6, Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Methylaminobutyryl)pyridine-1,2',3',4',5',6'-13C6, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3/i2+1,4+1,7+1,8+1,9+1,10+1 |