Läs mer
3-(4-metylbenzoyl)akrylsyra, 98 %
Produktkod. 11348505
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348505 5 g 5g
11338505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10551.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
CAS: 20972-36-5 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20972-36-5
Molekylformel C11H10O3
Molekylvikt (g/mol) 190.198
MDL-nummer MFCD00075338
InChI-nyckel VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl acrylic acid, 2e-4-4-methylphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-oxo-4-p-tolyl but-2-enoic acid, trans-3-4-methylbenzoyl acrylic acid, e-3-p-toluoylacrylic acid, chembl44664, regid_for_cid_691106, 3-4-methyl benzoyl acrylic acid, 3-4-methyl-benzoyl acrylic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 691106
IUPAC-namn (E)-4-(4-metylfenyl)-4-oxobut-2-ensyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
Smältpunkt 138°C to 140°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2691231
Formel vikt 190.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.