Läs mer
3-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole, Alfa Aesar™
Produktkod. 11480170
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480170 1 g 1g
11470170 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11480170 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50649.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 338393-13-8
Molekylformel C10H11N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 237.277
MDL-nummer MFCD01568307
InChI-nyckel YYQTWXHTIYSIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylbenzyl sulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 4-methylbenzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methanesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, acmc-20anb6, methylbenzyltriazolylsulfone, 3-p-tolylmethylsulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 3-p-tolylmethanesulfonyl-1h-1,2,4 triazole, 4-methyl-benzyl 1h-1,2,4-triazol-3-yl sulfone, 3-4-methylphenyl methyl sulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 2063879
IUPAC-namn 5-[(4-methylphenyl)methylsulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C2=NC=NN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Methylbenzyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.28