Läs mer
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone |
| CAS | 3162-29-6 |
| Molekylformel | C9H8O3 |
| MDL-nummer | MFCD00005831 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | C1=C(C=CC2=C1OCO2)C(=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Procent renhet | 98% |