Läs mer
3',4'-(metylendioxy)acetofenon, 98 %
Produktkod. 11420144
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420144 10 g 10g
11430144 50 g 50g
11440144 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420144 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13597.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3162-29-6 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
3a,4a-(metylendioxi)acetofenon används vid syntes av N-etyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)etylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3 ,′4′ -(Metylendioxi)acetofenon används vid syntes av N-etyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)etylamin.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3162-29-6
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00005831
InChI-nyckel BMHMKWXYXFBWMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-methylenedioxy acetophenone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyacetophenone, 3,4-methylenedioxy acetophenone, 3',4'-methylenedioxyacetophenone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, acetopiperone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl
PubChem CID 76622
IUPAC-namn 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Smältpunkt 85°C to 89°C
Kokpunkt 152°C to 155°C (15 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 139669
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 164.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.