Läs mer
3,4-(Metylendioxi)anilin, 97 %
Produktkod. 10647342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647342 10 g Glasflaska 10g
10581811 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171470100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14268-66-7 | C7H7NR2 | 137,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14268-66-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.14
MDL-nummer MFCD00005832
InChI-nyckel XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-amin
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38,0 °C till 43,0 °C
Färg Svart till brunt
Kokpunkt 144,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt 142 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
Formel vikt 137.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.