Läs mer
3,4-(Metylendioxy)anilin, 98+%
Produktkod. 11449843
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449843 10 g 10g
11459843 50 g 50g
11469843 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12975.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14268-66-7 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
3,4-(metylendioxi)anilin är ett farmaceutiskt viktigt anilinderivat. Den genomgår N-alkylering med cykliska sekundära alkylaminer i närvaro av Shvo-katalysator för att ge N-arylpyrrolidiner. 3,4-(metylendioxi)anilin användes vid syntes avγ -glutamylanilider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4-(metylendioxi)anilin är ett farmaceutiskt viktigt anilinderivat. Den genomgår N-alkylering med cykliska sekundära alkylaminer i närvaro av Shvo-katalysator för att ge N-arylpyrrolidiner. 3,4-(metylendioxi)anilin användes vid syntes avγ -glutamylanilider.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror, syraklorider, syraanhydrider. Luft& Ljuskänslig. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14268-66-7
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD00005832
InChI-nyckel XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
PubChem CID 84310
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-amin
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Smältpunkt 40 °C till 45 °C
Kokpunkt 144 °C (16 mmHg)
Flampunkt 142 °C (287 °F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 4919
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 137.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.