Läs mer
3,4-(metylendioxy)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11451257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451257 1 g 1g
11461257 5 g 5g
11471257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11451257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24217.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 94839-07-3 | C7H7BO4 | 165,939 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94839-07-3
Molekylformel C7H7BO4
Molekylvikt (g/mol) 165.939
MDL-nummer MFCD01009695
InChI-nyckel CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxyphenylboronic acid, benzo d 1,3 dioxol-5-ylboronic acid, 3,4-methylenedioxy phenylboronic acid, 3,4-methylenedioxyphenyl boronic acid, 3,4-methylenedioxy benzeneboronic acid, 1,3-benzodioxole-5-boronic acid, 3,4-methylenedioxybenzeneboronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl boronic acid, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl-boranediol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylboronic acid
PubChem CID 2734371
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC2=C(C=C1)OCO2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid
Smältpunkt 239°C to 243°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5523347
Formel vikt 165.94
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.