Läs mer
3,4-(metylendioxy)bensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11410533
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410533 25 g 25g
11420533 100 g 100g
11430533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12661.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 495-76-1
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.149
MDL-nummer MFCD00005836
InChI-nyckel BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
IUPAC-namn 1,3-bensodioxol-5-ylmetanol
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Smältpunkt 50°C to 55°C
Kokpunkt 156°C to 158°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 136113
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.