Läs mer
3,4-(Metylendioxy)bensylideneaceton, 98 %
Produktkod. 11392646
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392646 50 g 50g
11382646 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08675.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 3160-37-0 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3160-37-0
Molekylformel C11H10O3
Molekylvikt (g/mol) 190.198
MDL-nummer MFCD00016907
InChI-nyckel XIYPXOFSURQTTJ-NSCUHMNNSA-N
Synonym piperonalacetone, heliotropyl acetone, acetone, piperonylidene, piperonylideneacetone, piperonylidene acetone, unii-t43byj64eg, 3-buten-2-one, 4-1,3-benzodioxol-5-yl, ccris 6270, 3,4-methylenedioxy benzalacetone, 3,4-methylenedioxy benzylideneacetone
PubChem CID 6040503
IUPAC-namn (E)-4-(1,3-bensodioxol-5-yl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-(Methylenedioxy)benzylideneacetone
Smältpunkt 108 °C till 110 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 83983
Formel vikt 190.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.