Läs mer
3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397246
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397246 10 g 10g
11307256 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09139.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1485-00-3
Molekylformel C9H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 193.158
MDL-nummer MFCD00014575
InChI-nyckel KFLWBZPSJQPRDD-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxy-beta-nitrostyrene, mns, syk inhibitor iii, 1,3-benzodioxole, 5-nitrovinyl, 5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl, 5-2-nitrovinyl-1,3-benzodioxole, 5-2-nitroethenyl-1,3-benzodioxole, styrene, 3,4-methylenedioxy-beta-nitro, e-5-2-nitrovinyl benzo d 1,3 dioxole
PubChem CID 672296
IUPAC-namn 5-[(E)-2-nitroethenyl]-1,3-benzodioxole
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=C[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Methylenedioxy-beta-nitrostyrene
Smältpunkt 159°C to 163°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 192350
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 193.16
Procent renhet 98%