Läs mer
3,4-(metylendioxy)cinnaminsyra, övervägande trans, 99 %
Produktkod. 11439372
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439372 500 g 500g
11419372 25 g 25g
11429372 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439372 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10122.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2373-80-0 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2373-80-0
Molekylformel C10H8O4
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD00005837
InChI-nyckel QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Synonym 3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
PubChem CID 643181
ChEBI CHEBI:81482
IUPAC-namn (E)-3-(1,3-bensodioxol-5-yl)prop-2-ensyra
LEDER C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Namnnotering Övervägande trans
Smältpunkt ∼243 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 84599
Formel vikt 192.17
Procent renhet 0.99
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.